missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips

Product Code. 16282591 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Closure Type:
Domed Cap
Flat Cap
Unit Size:
Pack of 1260
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16282591

Brand: Axygen™ PCR0208AFC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2 mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to prevent sample loss or without caps.

Axygen™ 0.2 mL thin-wall 8 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.

  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • non-sterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Caps are included
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Clear
Volume (Metric) 0.2 mL
Quantity 1250 Strips (8 Tubes/Strip)
Sterility Non-sterile
Closure Type Flat Cap
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado