missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex 1 S2 SRC Safety Shoes

Code produit. p-7236897 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Width (Metric):
10 cm
11 cm
14 cm
Size:
35
38
42
48
50
51
52
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15321193

Marque: uvex 8544738

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Uvex 1 safety shoes provide optimal protection and support for the individual movements of the human body. Shoes have been designed based on the latest physiological research and innovative technologies, to reduce work-related stresses on the musculoskeletal system and optimize the wearer's well being.

  • Shoes provide optimal protection and support for the individual movements of the human body
  • Designed based on the latest physiological research and innovative technologies, to reduce work-related stresses on the musculoskeletal system and optimize the wearer's well being
  • Ergonomically designed outsole made with dual density polyurethane for excellent slip resistance
  • Protection class S2 in accordance with EN ISO 20345:2011 with additional marking for excellent slip resistance (SRC)
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap – compact, anatomically formed, not thermally conductive and with good side stability
  • Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
  • All sole materials are free of silicones, plasticizers, and other paint wetting impairment substances
  • Made from synthetic materials, making them suitable for people allergic to chrome
  • Meets the ESD specification with bleeder resistor under 35 megaohms
  • Suitable for orthopaedic adjustments and insoles from Uvex Medicare
  • Elastic laces for quick, individual adjustment - normal laces also provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Color Black, Yellow
Lace Material Elastic
Material Microvelour
Size 38
Sole Material Dual Density Polyurethane (PU)
Toe Material Composite
Width (Metric) 10 cm
Gender Unisex
Ankle Style Trainers
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Product Type ESD Safety Shoe
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis