missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 E-Poli Crucible Tongs with Plastic Handle PVC

Grips well

Brand:  Bochem™ 2160

 View more versions of this product

Product Code. 10273981

  • £12.45 / Each
Estimated Shipment: 14-01-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • With plastic handle PVC
  • Maxium temperature 145° C
Specifica

Specifica

200 mm
18/10 E-Poli
Crucible Tongs
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato