missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Dimethylaminocinnamaldehyde, 98+%, Affymetrix/USBTM

Artikelnummer. 15875128 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Packungsgröße:
100g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15875128

Marke: Thermo Scientific J14872.22

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6203-18-5
Molecular Formula C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.231
MDL Number MFCD00007002
InChI Key RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC Name (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O

Spezifikation

Melting Point 137-144°
Packaging Plastic bottle
Linear Formula (CH3)2NC6H4CH:CHCHO
Quantity 100 g
Beilstein 972369
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 175.23
Percent Purity ≥98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt