missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Spezifikation
Spezifikation
Assay Percent Range | 97% |
Packaging | Amber Glass Bottle |
Quantity | 250 mg |
Formula Weight | 275.15 |
Chemical Name or Material | 4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur