missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38

Product Code. 11592225 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Capacity:
15 mL
20 mL
25 mL
5 to 7 mL
9 mL
Unit Size:
Pack of 2
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11592225

Brand: Eppendorf™ 5702711004

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types

  • Adapter for Rotor A-4-38
  • For centrifugation of blood collection tubes or 15/50 mL conical tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Type Adapter
Capacity 9 mL
For Use With (Equipment) Rectangular bucket in Rotor A-4-38
Bore Size (Metric) 14.5 mm
No. of Places 32
No. per Pack 2 Pack
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.