missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ampicillin Sodium Salt (Crystalline Powder), Fisher BioReagents™

Codice prodotto. 10419313
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10419313

Marca: Fisher BioReagents BP176025

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For selection for ampicillin resistance in mutated and transformed cells | CAS: 69-52-3 | C16H21N3NaO4S | 374.411 g/mol

For selection for ampicillin resistance in mutated and transformed cells

For selection for ampicillin resistance in mutated and transformed cells. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 69-52-3
Molecular Formula C16H21N3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 374.411
InChI Key BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym Ampicillin
PubChem CID 131673879
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]

Specifica

Type Ampicillin Sodium Salt
Physical Form Solid
pH 8.0 to 10.0
Melting Point 215°C
Packaging Poly Bottle
Potency Inclusive between 845μg/mg
Water 2% Max.
Color White
Quantity 25 g
Merck Index 15, 583
Formula Weight 371.39
Chemical Name or Material Ampicillin Sodium Salt
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ampicillin Sodium Salt
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Skin sensitiser Category 1
  • Respiratory sensitiser Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato