missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Day Impex™ LabGUARD Antimicrobial Hand Soap

Product Code. 12398657
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
5 L
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12398657

missing translation for 'mfr': Day Impex™ 331002

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Gently but effectively destroy a broad spectrum of organisms. Day Impex™ LabGUARD Antimicrobial Hand Soap is a concentrated coconut based lotion, specially formulated for frequent or repeated use without drying the skin.

Concentrated
Coconut-based lotion
Safe to use as a shower soap
Natural moisturisers and conditioners
Combats the effects of water, harsh solutions and other irritants found in the laboratory

Specifica

Product Type Hand Soap
Composition Coconut Based Lotion
For Use With (Application) Use as Shower Soap, Combating the Effects of Water, Harsh Solutions and Other Irritants Found in the Laboratory
Quantity 6 Pk.
Volume (Metric) 1 L
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato