missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASTM™ D6584 1,3-Diolein solution, Honeywell Fluka™

Product Code. 15939701 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
2 mL
Unit Size:
2mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15939701

Brand: Honeywell Fluka R13822ML

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

5000 μg/mL in pyridine, analytical standard, reference material

Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:

  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Packaging Glass Bottle
CAS 2465-32-9, 110-86-1
Density 0.98 g/cm3
Flash Point 20°C
Physical Form Liquid
Boiling Point 115°C
Industry Type Biofuels
Quantity 2 mL
Grade Analytical Standard
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado