missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress ATP-polyamine-biotin

Codice prodotto. 16490376
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
2mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16490376

missing translation for 'mfr': MedChemExpress HYD0183

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

MedChemExpress ATP-polyamine-biotin, the first cell-permeable ATP analogue, is an efficient kinase cosubstrate. ATP-polyamine-biotin promotes biotin labeling of kinase substrates in live cells.

Specifica

Quantity 100 mg
Product Type Biochemical Assay Reagents
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
CAS 1800401-93-7
Molecular Weight (g/mol) 945.85 g/mol
Solubility H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming)
Target HBV
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato