missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ 96-well PCR Microplates

Product Code. 11380185 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Color:
Assorted
Black
Blue
Clear
Orange
Red
White
Yellow
Skirt Style:
Elevated
Full
Half
Unskirted
Format:
Elevated Wells
Flat Top
Single Notch Corner
Standard
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 50
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 11380185

Marke: Axygen™ PCR96FSC

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications.

Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode No Barcode
Certifications/Compliance RNase-, DNase-free
Format Standard
Lid Without Lid
Array 8 x 12
Color Clear
For Use With (Equipment) Standard 96 well blocks
Skirt Style Full
Material Polypropylene
Volume (Metric) Well 200 μL
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Well Shape Round
For Use With (Application) PCR thermal transfer, RT-PCR applications
No. per Case 50/Cs.
No. per Pack 10/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt