missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Black Hanging Format Automation Pipet Tips for Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™

Product Code. 12812293 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Format:
Hanging Tip Rack
Stack Rack
Unit Size:
Pack of 11520
Pack of 1536
Pack of 2304
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12812293

Marque: Axygen™ HT1000CBKHTR

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Compatible with Hamilton MICROLAB™ STAR and Nimbus workstations

Axygen offers a comprehensive line of tips for Hamilton™ Microlab™ automation systems.

The tips are:

  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • RNase-/DNase-free and non-pyrogenic
  • Available in non-sterile, sterile, non-filtered and filtered
  • Conductive black polypropylene tips are available in 96-well hanging tip rack and nested tip rack and individual deck-seating rack format
  • Designed for Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™ workstations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Volume (Metric) 1000 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Black
Autoclavable Not Autoclavable
Clean Claims DNase, RNase and Pyrogen free
For Use With (Application) The conductive, liquid level sensing tips are available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications
Format Hanging Tip Rack
Tip Style Automation, Round
Packaging 1 Rack/Pk, 16 Pks/Cs.
For Use With (Equipment) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polypropylene
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis