missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Screw Caps with O-rings

Product Code. 12719398 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Color:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Green
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Looped
Non-looped
Unit Size:
Pack of 4000
Pack of 500
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12719398

Brand: Axygen™ SCOP

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Select looped or non-looped format

Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.

  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic


Tubes, with Cap, Sterile


All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.


Colored-cap versions are also available in sterile format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Includes O-ring
Material Polypropylene
Color Pink
Format Non-looped
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato