missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Screw Caps with O-rings

Product Code. 15869072 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Color:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Green
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Looped
Non-looped
Packungsgröße:
Pack of 4000
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15869072

Marke: Axygen™ SCOBS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Select looped or non-looped format

Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.

  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic


Tubes, with Cap, Sterile


All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.


Colored-cap versions are also available in sterile format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Includes O-ring
Material Polypropylene
Color Blue
Format Non-looped
Sterility Sterile
For Use With (Equipment) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt