missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Flow Indicator

Device to show flow of liquid or glass

Brand:  Azlon FWY053

Product Code. 12074853

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Transparent robust moulding with a colored paddle wheel
  • Operates at low flow rates. (The impeller starts to turn at 150mL/min)
  • Stepped side arms are tapered to accept tubing from 6mm to 11mm I. D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Flow Indicator
Transparent
Polystyrene
-180 to +145°C
PMP
2 mL/sec.
90 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis