missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels

Codice prodotto. 15651974
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
100 m x 100 mm
100 m x 150 mm
100 m x 200 mm
100 m x 300 mm
Quantity:
1 Ea.
4/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 2
Pack of 4
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15651974

missing translation for 'mfr': Synergy Healthcare™ MRF1062

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.

  • Protects its contents from deterioration, damage and contamination
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards

Specifica

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance EN868-5 and ISO11607-1
Color Blue
Sterility Non-sterile
Quantity 4/Cs.
Sterilization Method Steam and EO
Dimensions (L x W) 100 m x 200 mm
Length (Metric) 100 m
Product Type Sterilization Bag
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato