missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners
BIOPHARMA

Product Code. 12940975 Shop All Berkshire Products
Click to view available options
Size:
Large
Regular
Förpackningsstorlek
10 pairs

Produktkod. 12940975

missing translation for 'mfr': Berkshire™ BGL3.20R

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.

  • Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
  • Full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities
  • Can be worn alone as inspection gloves to prevent fingerprints on critical surfaces
  • 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
  • Ambidextrous design can be used on either hand
  • Gloves can be repeatedly laundered for reuse
  • Suitable for use in ISO Class Cleanrooms

Spezifikation

Coating Material Uncoated
Color White
Disposable Reusable
Hand Ambidextrous
Material Polyester
Size Regular
Finger Style Full
For Use With (Application) Laboratories and Manufacturing Environments
Glove Cuff Style Knit
Hem Color White
Series BGL3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt