missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Rat Interleukin-6 ELISA Set

Artikelnummer. 15836228
Click to view available options
Quantity:
20 Plates
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15836228

Marke: BD 550319

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Capture antibody, detection antibody, enzyme reagent, standards, instruction/analysis certificate

An immunoassay with different sensitivity and dynamic range

To develop enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for natural or recombinant rat IL-6 in serum, plasma, and cell culture supernatants

  • Reactivity: Rat

Enzyme-linked immunosorbent assay

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Rat IL-6 ELISA set
Sufficient For 20 96-well Plates
For Use With (Application) To develop ELISA for natural or recombinant Rat IL-6 in Serum, Plasma and cell culture supernatants
Kit Contents anti-Rat IL-6 (capture) antibody, Biotinylated anti-Rat IL-6 (detection) antibody, Instruction/analysis certificate, Lyophilized recombinant Rat IL-6 (standard), Streptavidin-HRP Conjugate
Quantity 20 Plates
Storage Requirements 2°C to 8°C

Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt