missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Tech Pens

Codice prodotto. 10123392 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10123392

missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F133840004

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Heavy-duty soft tip disposable pens are available in seven colors and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper and more.

  • Oil-based marking paint resists washing, weathering, mild acids and alkalis
  • Operate within the temperature range of -46™ to +65°C (-50° to +150°F)
  • Withstands autoclaving 121°C (250°F)
  • Mark is approximately 1 mm (0.040 in.) wide

Specifica

Tip Style Soft Tip
Product Type Technical Pen
Color Yellow
Autoclavable Autoclavable
Disposable Single-use
Includes Snap cap
For Use With (Application) Writes on Glass, Metal, Ceramics, Plastics, Paper etc
Temperature (English) Range -50°F to +150°F
Temperature (Metric) Range -46°C to +65°C
Quantity Each
Width (Metric) Line 1 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato