missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies BIT 9500 Serum Substitute
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
Description
- BIT 9500 Serum Substitute has been developed for use in applications where a serum-free culture medium of defined composition is required
- This product contains bovine serum albumin (BSA), insulin, and transferrin (BIT) in Iscove's MDM
- It contains pre-screened batches of BSA that have been selected to support the optimal growth of human hematopoietic progenitor cells in serum-free media formulations
- It is also suitable for the culture of mouse hematopoietic progenitor cells in serum-free conditions
Specifications
Specifications
| Cell Type | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Hybridomas; Other; Pluripotent Stem Cells |
| Quantity | 100 mL |
| For Use With (Application) | Cell Culture |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur