missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Borosilicate Glass Digestion Tube with Socket

Product Code. p-8012581
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
16 mm
26 mm
42 mm
Overall Length (Metric):
145 mm
255 mm
300 mm
Unit Size:
Pack of 20
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12425426

Brand: Quickfit TJ15/16/1

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Designed for use with blockheaters.

  • Contains Quickfit precision-ground socket to accept air condensers
  • Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Material Borosilicate Glass (3.3)
Diameter (Metric) Outer 16 mm
Overall Length (Metric) 145 mm
Packaging Quantity 5/Pk.
Product Type Digestion Tube with Socket
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis