missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Dash Space

Dash Space B-514 polyester material is ideal for use in marking aisles, passageways, storage locations, and point out safety equipment and exits.

Marke:  Brady™ 142181

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11751266

  • £133.00 / 1 roll
Estimated Shipment: 13-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910.31
Spezifikation

Spezifikation

RoHS
Polyester
Rubber-based
2 in.
8 in.
-18 °C-54 °C
Green
142181
46/Pk.
ToughStripe Prespaced shapes
0.008 in.
50.8 mm
Label
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt