missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ POM or PMP Forceps

Product Code. 10377604
Click to view available options
Length (Metric):
180 mm
Tip Style:
Blunt
Material:
POM
Unit Size:
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10377604

Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 68299

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

POM or PMP forceps offer resilience and flexibility. Available in various lengths and tip styles.

POM (polyoxymethylene) forceps:

  • Color: yellow
  • External finger grooves for exceptional grip
  • Blunt tips
  • Part No. 68299 and 68399 have grooves inside of tip
  • Part No. 68099 and 68199 are without grooves

PMP (polymethylpentene) forceps:

  • Color: white
  • Pointed tips

Spécification

Tip Style Blunt
Length (English) 7 in.
Material POM
Length (Metric) 180 mm
Product Type Forceps
Quantity (No. per Case) 5/Pk.
Type POM Forceps
Style Standard
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis