missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buffer Solution pH 1.68, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
Spécification
Spécification
pH | 1.68 |
Quantity | 500 mL |
Certificates
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Buffer Solution pH 1.68, Reagecon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu