Learn More
Buerkle™ Eyes Fresh Mini Eyewash Station
Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Application):
Standard Cold Water Tap
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Mini eyewash station ideal for the lab, filling stations or all work places where aggressive substances are used
- Eyes Fresh can be attached to any standard cold water tap
- For normal use of the tap, just press the button and the function changes back from the eye wash (returns automatically to eyewash-function when the tap is closed)
- Can be fitted onto taps with M22x1, 1/2 in. or 3/8 in. outer thread
- With sufficient water pressure provided, performance according to DIN EN 15154-2.0
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | DIN EN 15154-2 |
| For Use With (Application) | Standard Cold Water Tap |
| Product Type | Eyewash Station |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur