missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Butyl Phase Polygosil™ C4

Product Code. p-8011995 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Particle Size:
7 μm
Pore Size:
1000 Å
300 Å
Unit Size:
100g
10g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10505781

Brand: Macherey-Nagel™ 711991.100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt