missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Chemical Sorbent Pads, High Visibility

Product Code. 15893720 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1.14 L
Unit Size:
Pack of 100

Product Code. 15893720

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

Yellow colour-coded sorbent pads are highly visible for safety and easy separation of hazardous waste.

  • Yellow colour for high visibility
  • 3-ply pads
  • Perforated on centreline for dividing in half - reduces waste
  • Does not react with aggressive fluids

Spillage, absorbent, spill, sorbent

Especificaciones

Absorbancy Hydrophilic, Oleophilic
Color Yellow
Capacity (Metric) 1.14 L
Material Polypropylene
Type Chemical Sorbent
For Use With (Application) Abrasion-resistant, lint-resistant and chemical-resistant sorbent for oil or solvent-based liquids
Load Bearing Capacity (Metric) 5.3 kg
Packaging Quantity 100 Pads/Pk.
Thickness 3-ply
Dimensions (L x W) 500 x 400 mm
Length (Metric) 500 mm
Width (Metric) 400 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado