missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation

Product Code. 11786652
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11786652

Brand: Hirschmann™ 1340145

Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.

  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification

Spezifikation

Class AS
Material AR-GLAS
Graduated Yes
Graduation Color Brown
Quantity 6/Pk.
Tolerance 0.01 mL
Volume (Metric) 2.5 mL
Length (Metric) 350 mm
Type Volumetric Pipet
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt