Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks
Click to view available options
Description:
ClipTip Empty Rack
ClipTip Empty Rack, Large
ClipTip Empty Rack, Medium
ClipTip Empty Rack, Small
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Pack of 8
Beschreibung
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
- Small Rack: For use with ClipTip 20 and 50 Pipette Tips
- Medium Rack: For use with ClipTip 200 and 300 Pipette Tips
- Large Rack: For use with ClipTip 1000 Pipette Tips
Ordering Information:
Racks are supplied without tips and inserts
Spezifikation
Spezifikation
| Description | ClipTip Empty Rack, Small |
| Model | ClipTip Empty Rack |
| For Use With (Equipment) | Thermo Scientific E1-ClipTip |
| Product Line | ClipTip |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur