missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Column Mounts

Product Code. 15968465 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Type:
CS D52xx
SST D52xx
Weight (Metric):
2.300 kg
4.100 kg
6.200 kg
Unit Size:
1 unit
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15968465

Brand: OHAUS™ 30424413

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

OHAUS™ Column Mounts are designed for use with a range of Defender™ 5000 Bases.

  • For use with a base
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Languages Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Size 35 cm
Weight (Metric) 2.300 kg
Product Line Column Kit
Type SST D52xx
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt