missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Disposable Aseptic Transfer Caps
GREENER_CHOICEBIOPHARMA

Designed to fit Corning Polycarbonate Erlenmeyer flasks. Corning™ Disposable Aseptic Transfer Caps have aseptic venting and liquid transfer ports to minimize the risk of culture contamination.

Marca:  Corning™ 431448

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10754365

  • £555.00 / Pack of 4
Estimated Shipment: 27-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Aseptic Transfer Caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks. The caps are threaded and made of high-density polyethylene (HDPE).

The transfer caps have two ports: One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a Male Luer Lock or a Male Polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.

  • Sizes range from 1 L to 5L
  • MLL or MPC tubing connector types
  • Individually packaged
  • Double-bagged
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Orange
Orange
Polypropylene
0.12 in. Dip Tube, 0.2 μm Vent, Male Luer Lock
1/Pk.
Single-use
Screw Cap
70 mm
Polypropylene
2.7 in.
3 L Plastic Erlenmeyer Flask
4/Cs.
Aseptic transfer cap
Sterile
70 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato