missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylene PCR Tubes
GREENER_CHOICE

Product Code. 10473952 Shop All Corning Products
Click to view available options
Color:
Assorted
Clear
Closure Type:
Domed Cap
Flat Cap
Volume (Metric):
0.2 mL
0.5 mL
Unit Size:
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10473952

Brand: Corning™ 3747

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Designed for precise fit in heat blocks

Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance RNase, DNase-free
Closure Color Clear
Color Clear
Volume (Metric) 0.2 mL
Quantity 500/Pk.
Closure Material Polypropylene
For Use With (Equipment) Heat blocks to optimize heat transfer
Shape Flat
Sterility Non-sterile
Material Polypropylene
Max. Force 10,000 x g
Closure Type Domed Cap
Autoclavable Autoclavable
Format Tube
Product Type Thin Wall PCR Tube
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.