missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Costar™ Brand 96-Well EIA/RIA Plates
Tous les produits Corning Produits

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Clear
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Description
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | High Bind |
| Color | Clear |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (Metric) Working | 75 to 200 μL |
| Sterility | Sterile |
| Surface Treatment | High Binding |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu