missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 2 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap

Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.

Marca:  Greiner Bio-One 121263

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10218460

  • £240.00 / Pack of 500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Internal thread has silicone gasket
  • With ID writing area
  • Sterile
  • Non-pyrogenic and non-toxic
  • Includes 150 white cap inserts
  • Polyethylener case
  • With or without star foot base
  • Dia. x Height: 12
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

12.5 mm
Natural
Round
Internal
48 mm
Sterile
Cryogenic Storage Tube
2 mL
Polypropylene
ID writing area and 150 white cap inserts
Polyethylene case
Threaded
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado