missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars, Cylindrical Shape

Product Code. 11752513 Shop All Brand Products
Click to view available options
Length (Metric):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (Metric):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11752513

Brand: BRAND™ 137120

Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Manufactured from PTFE. BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars, Cylindrical Shape are suitable for universal applications. Rounded, smooth surface provides effective stirring action.

  • Manufactured from PTFE
  • Rounded, smooth surface provides effective stirring action.
  • Suitable for universal applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Coating PTFE
Diameter (Metric) 6 mm
Length (Metric) 25 mm
Material PTFE
Quantity 10/Pk.
Shape Cylinder
Type Magnetic Stir Bar
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis