missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers For Extractors

Dimroth condensers for extractors, for condensing vapours

Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 05246007

Code produit. 10149560

  • £146.00 / Each
Estimated Shipment: 17-12-2024
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • With NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Spécification

Spécification

Cooling Surface - 680 cm²
Extractors 300 - 500 mL
NS 60/46
Condensing vapours
1
DURAN™ Tubing
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions