missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Dispsable Capillary Tubes
Click to view available options
Capacity (Metric):
105 μL
130 μL
165 μL
200 μL
Unit Size:
Pack of 1000
Description
- 225 i. u. Sodium
- e.g. for blood gas analysis
- CE acc. IVD 98/79EC
Specifications
Spezifikation
| Product Type | Capillary Tube |
| Capacity (Metric) | 105 μL |
| Diameter (Metric) Inner | 1.35 mm |
| For Use With (Application) | Blood Gas Analysis |
| Length (Metric) | 80 mm |
| Certifications/Compliance | CE acc. IVD 98/79 EC |
| Description | Sodium-heparinized (225 i. u. Sodium) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur