missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tristel Distel Dosing System, 6 x 1 L Dosing Bottles

Product Code. 16695744
Click to view available options
Volume (Metric):
6 x 1 L
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16695744

Brand: Tristel CCH050301

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

The DISTEL DOSING SYSTEM generates measured doses of QAC-based surface disinfectant, for increased compliance. Designed for the cleaning and disinfection of hard non-porous environmental surfaces.

  • A measured 5 mL dose each time
  • Can be used with your choice of spreader, which does not have to be plastic
  • Effective against bacteria, yeast and viruses
  • Destroys DNA and RNA
  • A 1 L bottle generates 2000 fresh doses of surface disinfectant

Spezifikation

Product Type Dosing System
Container Type Bottle
Quantity 6/Cs.
Volume (Metric) 6 x 1 L
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt