missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links
Click to view available options
Standard Taper Joint:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Length (Metric) Jacket:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Unit Size:
Each
Descrizione
- With Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with glass olives, with NS socket
Specifica
Specifica
| For Use With (Application) | For distillation thermometers of 55 mm built-In length |
| Type | Distilling Link |
| Material | Duran Glass |
| Standard Taper Joint | NS 29/32, NS 14/23 |
| Length (Metric) Jacket | 250 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto