missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener Twin Pack SJ3540

Reclosable Fastener Twin Pack

Brand:  3M™ 7100123339

Product Code. 17217800

  • £237.00 / 4 rolls
Estimated Shipment: 04-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Black fastener with mushroom shaped stems, backed with a rubber based pressure sensitive adhesive
  • Type 250 mates to Type 170, 250 or 400. Closes with an audible snap
  • Designed to bond to many plastics, powder coated paints and other low surface energy materials
  • Opens and closes 1000 times before losing 50% of its original tensile strength
  • High initial tack
  • Suitable for indoor applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

Roll
Black
2.5 m x 25 mm
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener Twin Pack SJ3540 > 25 mm x 2.5 m

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis