missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilicate Glass Round Bottom Flasks with Conical Ground Joint

Product Code. 15340885
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Socket Joint:
14/23 NS Socket
19/26 NS Socket
24/29 NS Socket
29/32 NS Socket
45/40 NS Socket
Unit Size:
Each
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15340885

Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001437

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Especificaciones

Certifications/Compliance According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Socket Joint 14/23 NS Socket
Bottom Shape Round
Diameter (Metric) Outer 64 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado