missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Medium-neck Round Bottom Flasks
Manufactured from Duran™ glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Medium-neck Round Bottom Flasks include a conical ground joint.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001422
Description
- Manufactured from Duran™ glass
- Complies with DIN EN ISO 4797 standards
- Includes conical ground joint
Spécification
DIN EN ISO 4797 | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
NS 14/23 | |
45 mm |
25 mL | |
Medium | |
Round |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu