Learn More
3M™ Edge™ 4 Personal Noise Dosimeter
3M™ Edge™ 4 Personal Noise Dosimeter offers advanced technology packaged in a cable-free, compact frame for a lighter, more ergonomic way to monitor noise levels.
Brand: 3M™ 7100010045
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Personal noise dosimeter offers advanced technology packaged in a cable-free, compact frame for a lighter, more ergonomic way to monitor noise levels
- Rechargeable lithium polymer battery
- Thin, contoured mount hugs the shoulder; compact frame offers superior comfort
Specifications
60 hours | |
CE, IEC 61252, ANSI S1.25 | |
Docking Station | |
Dose, Exposure, Identity Field, Lavg/Leq, Max, Min, Peak, Run Time, SEL (Lep), SPL, Threshold, TWA, Upper Limit (UL) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido