Learn More
Memmert™ Entry Port Custom Position
Silicone Entry Port flap and stopper closure custom position TBC in the back
Brand: Memmert™ HPP410ecoF7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Individual position at the back (please, state location; not in combination with illumination units)
- Moisture tight, can be closed by silicone stopper
Spécification
Clear | |
HPP410eco | |
Silicone | |
40 mm |