missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™

Product Code. 15459015
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1427460-48-7
Molecular Formula C10H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 224.644
MDL Number MFCD21100199
InChI Key RFXBTKSOEXPTLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylate, 3-chloroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 73995192
IUPAC Name ethyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C(=NC=C2Cl)C=C1

Spezifikation

Melting Point 101°C to 103°C
Quantity 1 g
Formula Weight 224.65
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Ethyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt