missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Evaporating Flasks with Conical Ground Joint

DURAN™ glass evaporating flask with highly transparent PUR coating

Brand:  Lenz Laborglasintrumente™ 03044058

 View more versions of this product

Product Code. 11923391

  • £118.00 / Each
Estimated Shipment: 06-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Especially for rotary evaporators
  • With center neck and conical joint
  • With highly transparent PUR coating
  • Autoclavable
  • Pear-shaped
  • Material: DURAN™
Specifications

Specifications

Duran Glass
PUR
Pear
101 mm
Rotary Evaporators
1
500 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente™ Evaporating Flasks with Conical Ground Joint > Capacity (Metric): 500 mL

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato