missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Exosome Standards (B16F10 cell line)

Product Code. 18684351 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18684351

Brand: Novus Biologicals™ NBP24986660ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantity 2 x 30 μg Vials
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado