missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HCT116 cell line)
Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2
Pack of 6
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
| Concentration | LYOPH |
| Quantity | 6 x 30 μg Vials |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur