missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 96-Well Polystyrene Plates

Artikelnummer. p-152650 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Color:
Black
Clear
White
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Packungsgröße:
Pack of 180
Pack of 80

Artikelnummer. 11997944

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds.

Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds

Designed for compatibility with automated equipment.

 

  • Polystyrene
  • Plates stack easily without lids
  • Available in flat or round well shapes
  • Nonsterile
  • Untreated, provides uniform surface properties
  • Lid is sold separately (12-565-511)
  • Cat No 12-565-501 is Clear in color

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Standard
Lid Without Lid
Array 8 x 12
Packaging 80 Cases
Color Clear
Product Type Microplate
Material Polystyrene
Volume (Metric) Well 400 μL
No. of Wells 96
Volume (Metric) Working  50-250 μL/well
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Flat Bottom (F-well)
For Use With (Application) Ideal for antibiotic screens, cell based assays and screening compounds
Quantity 80/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt