missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Adhesive Plate Seals

Artikelnummer. 15963620 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Material:
Polypropylene
Packungsgröße:
Pack of 100

Artikelnummer. 15963620

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Seals are optically clear for PCR applications

  • Seals most plates
  • Rated from -40 to ±125°C
  • Polypropylene

Spezifikation

Color Clear
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
No. per Case 100
For Use With (Application) For PCR applications
Product Type Plate Seal
Temperature Range (Metric) -40°C to +125°C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt